Få mere at vide
Cevimelin N,S-dioxid (blanding af diastereomerer), TRC
Artikelnummer. 30357215
Skift visning
Mængde:
5 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30357215 50 mg
30354360 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30357215 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC28352050MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 20-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
Molekylær formel C10 H17 N O3 S
Molekylvægt (g/mol) 231.312
Synonym (2'R,3R,3'S)-rel-2'-Methylspiro[1-azabicyclo[2.2.2]octane-3,5'-oxathiolane] 1,3'-Dioxide
IUPAC navn (2S,5S)-2-methyl-1'-oxidospirospiro[1,3-oxathiolan-5,3'-1-azoniabicyclo[2.2.2]oktan] 3-oxid
SMIL C[C@H]1O[C@]2(CS1=O)C[N@+]3([O-])CC[C@@H]2CC3
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cevimeline N,S-dioxide (Mixture of diastereomers)
Mængde 50 mg
InChI formel InChI=1S/C10H17NO3S/c1-8-14-10(7-15(8)13)6-11(12)4-2-9(10)3-5-11/h8-9H,2-7H2,1H3/t8-,9-,10-,11+,15?/m0/s1
Formel vægt 231.093