Få mere at vide
Cevimelin N-oxid, TRC
Artikelnummer. 30366505
Skift visning
Mængde:
1 mg
5 mg
10 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30366505 5 mg
30351129 1 mg
30363526 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30366505 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC2835105MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 20-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 469890-14-0
Molekylær formel C10 H17 N O2 S
Molekylvægt (g/mol) 215.31
Synonym (2'R,3R)-rel-2'-Methylspiro[1-azabicyclo[2.2.2]octane-3,5'-oxathiolane] 1-Oxide
IUPAC navn (2S,5S)-2-methyl-1'-oxidospiro[1,3-oxathiolan-5,3'-1-azoniabicyclo[2.2.2]oktan]
SMIL C[C@H]1O[C@]2(CS1)C[N+]3([O-])CCC2CC3
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cevimeline N-oxide
Mængde 5 mg
InChI formel InChI=1S/C10H17NO2S/c1-8-13-10(7-14-8)6-11(12)4-2-9(10)3-5-11/h8-9H,2-7H2,1H3/t8-,9?,10-,11?/m0/s1
Formel vægt 215.098