Få mere at vide
Tocris Bioscience™ Cevimeline hydrochloride
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 18732774
Skift visning
Mængde:
10 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
18732774 10 mg
18722574 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 18732774 Leverandør Tocris Bioscience™ Leverandørnr. 3689/10
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Selective M1 agonist
Selective M1 receptor agonist. Induces atropine-sensitive contractions of isolated guinea pig ilea and trachea preparations (EC50 values are 3.5 and 3 μM respectively). Reverses AF64A-induced cognitive impairments in vivo.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 107220-28-0
Molekylær formel C10H18ClNOS
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cevimeline hydrochloride
Mængde 10 mg
Formel vægt 235.77
Renhed >98%
Molekylvægt (g/mol) 235.77