Få mere at vide
Cetyltrimethylammoniumbromid, MP Biomedicals
Artikelnummer. 11478094 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
Artikelnummer. Mængde
11478094 100 g
1 options
Artikelnummer. 11478094 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0520823280
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 16-12-2026
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cetyltrimethylammonium Bromide
CAS 57-09-0
Mængde 100 g
Molekylær formel C19H42BrN
MDL nummer MFCD00011772
InChI nøgle LZZYPRNAOMGNLH-UHFFFAOYSA-M
SMIL [Br-].CCCCCCCCCCCCCCCC[N+](C)(C)C
IUPAC navn hexadecyltrimethylazaniumbromid
Molekylvægt (g/mol) 364.46
PubChem CID 5974
ChEBI CHEBI:3567
Formel vægt 364.46