Få mere at vide
Cetyltrimethylammoniumbromid,∽ 98 %, molekylærbiologiske reagenskvalitet, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11486461 Shop alle MP Biomedicals produkter
Mængde:
100 g
250 g
500 g
1 kg
Pakningsstørrelse:
100g
1kg
250g
500g
Artikelnummer. 11486461
Brand: MP Biomedicals 0219400490
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kemiske identifikatorer
CAS 57-09-0
Molekylær formel C19H42BrN
Molekylvægt (g/mol) 364.46
MDL nummer MFCD00011772
InChI nøgle LZZYPRNAOMGNLH-UHFFFAOYSA-M
Synonym cetrimonium bromide, cetyltrimethylammonium bromide, hexadecyltrimethylammonium bromide, ctab, centimide, cetab, bromat, ctmab, cee dee, cetavlon
PubChem CID 5974
ChEBI CHEBI:3567
IUPAC navn hexadecyl(trimethyl)azanium;bromid
SMIL [Br-].CCCCCCCCCCCCCCCC[N+](C)(C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cetyltrimethylammonium bromide
Farve Hvid
Mængde 500 g
Formel vægt 364.5
Procent renhed ∼98%
Grad Molekylærbiologisk reagens
Fysisk form Pulver
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Cetyltrimethylammonium Bromide, molecular biology reagent
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H373-Kan forårsage organskader.
  • H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
Sikkerhedssætning
  • P101-Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
  • P102-Opbevares utilgængeligt for børn.
  • P103-Læs etiketten før brug.
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P321-Særlig behandling (se på denne etiket).
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: cetrimonium bromide