Få mere at vide
Cetylpyridinium Chloride, TRC
Artikelnummer. 18032420
Skift visning
Mængde:
50 mg
1 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
18032420 25 g
18023020 50 mg
18091720 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 18032420 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC28160525G
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 123-03-5
Molekylær formel C21 H38 N . Cl
Molekylvægt (g/mol) 339.99
Synonym Pyridinium, 1-hexadecyl-, chloride (1:1), 1-Hexadecylpyridinium chloride (6CI,7CI), Pyridinium, 1-hexadecyl-, chloride (8CI,9CI), 1-Cetylpyridinium chloride, 1-Palmitylpyridinium chloride, 1-n-Hexadecanepyridinium chloride, Acetoquat CPC, Aktivex, Ammonyx CPC, Biosept, CPC, CPC (onium compound), Cecure, Ceepryn chloride, Cepacol, Cepacol chloride, Ceprim, Cetafilm, Cetamium, Cetylpyridinium chloride, Dobendan, Halset, Hexadecylpyridinium chloride, Intexsan CPC, Ipanol, Medilave, Merocet, Merothol, N-Cetylpyridinium chloride, N-Cetylpyridium chloride, NB 002, NB 003, NB 401, Newkalgen B 651P, Pionin B 651P, Pristacin, Pyrisept, Quaternario CPC, Ronacare CPC, Septolete, TsPKh, n-Hexadecylpyridinium chloride
IUPAC navn 1-hexadecylpyridin-1-ium;chloride
SMIL [Cl-].CCCCCCCCCCCCCCCC[n+]1ccccc1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cetylpyridinium Chloride
Mængde 25 g
InChI formel InChI=1S/C21H38N.ClH/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-16-19-22-20-17-15-18-21-22;/h15,17-18,20-21H,2-14,16,19H2,1H3;1H/q+1;/p-1
Formel vægt 339.2693