Få mere at vide
Cetylpyridinium Chloride Monohydrate, Mikromol™
Artikelnummer. 30049998
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
30049998 250 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30049998 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM1554.000250
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Cetylpyridinium Chloride Monohydrate
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cetylpyridinium chloride monohydrate
CAS 6004-24-6
Analyt- eller komponentnavne Cetylpyridinium chloride monohydrate
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C21 H38 N . Cl . H2 O
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Cetylpyridinium chloride, 1-hexadecylpyridinium chloride, Pyridinium, 1-hexadecyl-, chloride, hydrate (1:1:1), Pyridinium, 1-hexadecyl-, chloride, monohydrate (8CI,9CI), Cetylpyridinium chloride monohydrate, N-Cetylpyridinium chloride monohydrate, N-Hexadecylpyridinium chloride monohydrate
InChI formel InChI=1S/C21H38N.ClH.H2O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-16-19-22-20-17-15-18-21-22;;/h15,17-18,20-21H,2-14,16,19H2,1H3;1H;1H2/q+1;;/p-1
SMIL O.[Cl-].CCCCCCCCCCCCCCCC[n+]1ccccc1
IUPAC navn 1-hexadecylpyridin-1-ium;chloride;hydrate
Molekylvægt (g/mol) 358
Mængde 250 mg
Formel vægt 357.2798 g/mol