Description
C19H42BrN, CAS-nummer-57-09-0, 500 g, hvid, 364,45 g/mol, 230 grader C, 11772, pulverbeholder af plast, 5 til 7, fast pulver
Specifications
Specifications
| Smeltepunkt | 230 °C |
| CAS | 57-09-0 |
| Farve | Hvid |
| pH | 5 til 7 |
| Fysisk form | Pulver/faststof |
| Mængde | 500 g |
| Molekylær formel | C19H42BrN |
| MDL nummer | MFCD00011772 |
| InChI nøgle | LZZYPRNAOMGNLH-UHFFFAOYSA-M |
| SMIL | [Br-].CCCCCCCCCCCCCCCC[N+](C)(C)C |
| Show More |
Safety and Handling
Product Identifier
- Cetyl trimethylammonium bromide
- Fare
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Akut toksicitet Kategori 4
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
- AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H315-Forårsager hudirritation.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- H373-Kan forårsage organskader.
- H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
- P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P273-Undgå udledning til miljøet.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.