Få mere at vide
Cetyl Trimethylammonium Bromide, Ion Pair Chromatography, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10315270 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10315270 25 g 25g
1 options
Artikelnummer. 10315270 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. C/3961/46
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Tekniske data
Smeltepunkt 230°C
CAS 57-09-0
Farve White
pH 5 to 7
Fysisk form Powder/Solid
Mængde 25 g
Molekylær formel C19H42BrN
MDL nummer MFCD00011772
InChI nøgle LZZYPRNAOMGNLH-UHFFFAOYSA-M
SMIL [Br-].CCCCCCCCCCCCCCCC[N+](C)(C)C
IUPAC navn hexadecyltrimethylazanium bromide
Molekylvægt (g/mol) 364.46
Formel vægt 364.45g/mol
Emballage Plastic powder jar
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Cetyl trimethylammonium bromide
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H373-Kan forårsage organskader.
  • H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.