Få mere at vide
Cetyl Stearate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Cetyl Stearate |
| Mængde | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C34H68O2/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-20-22-24-26-28-30-32-34(35)36-33-31-29-27-25-23-21-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h3-33H2,1-2H3 |
| Formel vægt | 508.5219 |