Få mere at vide
Cetyl Alcohol, Sigma-Aldrich™
Artikelnummer. 15890561
Skift visning
Mængde:
100 g
1 kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
15890561 1 kg
15880561 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15890561 Leverandør Sigma Aldrich Leverandørnr. 8187041000
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-11-2026
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 36653-82-4
Tekniske data
Smeltepunkt 46°C to 52°C
Tæthed 0.82 g/cm3 at 50°C
Kogepunkt 305°C to 330°C/1013 hPa
Molekylær formel CH3(CH2)15OH
MDL nummer MFCD00004760
Mængde 1 kg
Synonym Cetyl alcohol, 1-Hexadecanol, Cetyl alcohol
Molekylvægt (g/mol) 242.44