Få mere at vide
Cetuximab Mouse, Unconjugated, Monoclonal Antibody, AcroBiosystems
Mouse Monoclonal Antibody
2505.00 DKK - 18295.00 DKK
Tekniske data
| Antigen | Cetuximab |
|---|---|
| Klassifikation | Monoclonal |
| Konjugeret | Unconjugated |
| Værtsarter | Hybridoma |
| Regulatorisk status | RUO |
| Produktkode | Brand | Mængde | Pris | Antal & tilgængelighed | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktkode | Brand | Mængde | Pris | Antal & tilgængelighed | |||||
|
16477409
|
ACROBiosystems
CEB-Y28-100ug |
100 μg |
2505.00 DKK
100µg |
Venligst log indfor at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag! | |||||
|
16487409
|
ACROBiosystems
CEB-Y28-1mg |
1 mg |
18295.00 DKK
1mg |
Venligst log indfor at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag! | |||||
Beskrivelse
Cetuximab Monoclonal antibody specifically detects Cetuximab.Tekniske data
| Cetuximab | |
| Unconjugated | |
| RUO | |
| -20°C |
| Monoclonal | |
| Hybridoma | |
| Primary |
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion
Korrektion af produktindhold
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto