Få mere at vide
Cetuximab Mouse, Biotin, UltraLys, Monoclonal Antibody, AcroBiosystems
Mouse Monoclonal Antibody
3070.00 DKK - 13410.00 DKK
Tekniske data
| Antigen | Cetuximab |
|---|---|
| Klassifikation | Monoclonal |
| Konjugeret | Biotin |
| Værtsarter | Hybridoma |
| Regulatorisk status | RUO |
| Produktkode | Brand | Mængde | Pris | Antal & tilgængelighed | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktkode | Brand | Mængde | Pris | Antal & tilgængelighed | |||||
|
16447409
|
ACROBiosystems
CEB-BY31-25ug |
25 μg |
3070.00 DKK
25µg |
Venligst log indfor at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag! | |||||
|
16437409
|
ACROBiosystems
CEB-BY31-200ug |
200 μg |
13410.00 DKK
200µg |
Venligst log indfor at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag! | |||||
Beskrivelse
Cetuximab Monoclonal antibody specifically detects Cetuximab, recommended for PK/PD.Tekniske data
| Cetuximab | |
| Biotin | |
| RUO | |
| -20°C |
| Monoclonal | |
| Hybridoma | |
| Primary |