Få mere at vide
MedChemExpress Cetuximab
Artikelnummer. 16482278
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
Artikelnummer. Mængde
16482278 5 mg
1 options
Artikelnummer. 16482278 Leverandør MedChemExpress Leverandørnr. HYP9905
MedChemExpress Cetuximab (C225) is a human IgG1 monoclonal antibody that inhibits epidermal growth factor receptor (EGFR), with a Kd of 0.201 nM for EGFR by SPR. Cetuximab has potent antitumor activity.
Tekniske data
Antigen EGFR
Mængde 5 mg
Indhold og opbevaring Please store the product under the recommended conditions in the Certificate of Analysis.
Produkttype Inhibitory Antibodies
Forsendelsestilstand Room temperature
CAS 205923-56-4
Renhed eller kvalitetsklasse 99.6%