Få mere at vide
MedChemExpress Cetuximab
Tekniske data
Tekniske data
| Antigen | EGFR |
| Mængde | 1 mg |
| Indhold og opbevaring | Please store the product under the recommended conditions in the Certificate of Analysis. |
| Produkttype | Inhibitory Antibodies |
| Forsendelsestilstand | Room temperature |
| CAS | 205923-56-4 |
| Renhed eller kvalitetsklasse | 99.6% |