Få mere at vide
Tocris Bioscience™ Cetrorelix acetate
Beskrivning
Cetrorelix acetate is a potent gonadotropin-releasing hormone (GnRH) receptor antagonist (KD = 0.202 nM, IC50 = 1.21 nM). Suppresses production of luteinizing hormone (LH) and follicle-stimulating hormone (FSH) from the pituitary gland, which inhibits ovulation. Exhibits antiproliferative effects and displays efficacy against hormone-sensitive cancers in vivo. Also exhibits anxiolytic and antidepressant activity in vivo.
Specifikationer
Specifikationer
| Renhed | 95% |
| CAS | 145672-81-7 |
| Indhold og opbevaring | Store at -20°C |
| Mængde | 1 mg |
| Målindgang | GnRH Antagonist |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?