Få mere at vide
MedChemExpress Cetrorelix Acetate
Artikelnummer. 16439318
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
16439318 10 mg
1 options
Artikelnummer. 16439318 Leverandør MedChemExpress Leverandørnr. HYP0009A
MedChemExpress Cetrorelix Acetate (SB-75 acetate) is a potent gonadotropin-releasing hormone (GnRH) receptor antagonist with an IC50 of 1.21 nM.
Tekniske data
Renhed 99.18%
CAS 145672-81-7
Indhold og opbevaring Sealed storage, away from moisture and light∣Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (sealed storage, away from moisture and light)
Til brug med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation
Molekylvægt (g/mol) 1491.09 g/mol
Produkttype Reference compound
Mængde 10 mg
Forsendelsestilstand Room temperature
Opløselighed DMSO : 50 mg/mL (33.53 mM∣Need ultrasonic) ∣H2O : 2 mg/mL (1.34 mM∣Need ultrasonic)
Synonym SB-75 acetate