Få mere at vide
Cetrimoniumchlorid, TRC
Artikelnummer. 18043420
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
18043420 10 g
18013920 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 18043420 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC28149510G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 112-02-7
Molekylær formel C19 H42 N . Cl
Molekylvægt (g/mol) 320
Synonym 1-Hexadecanaminium, N,N,N-trimethyl-, chloride (1:1), 1-Hexadecanaminium, N,N,N-trimethyl-, chloride (9CI), Ammonium, hexadecyltrimethyl-, chloride (8CI), Hexadecyltrimethylammonium chloride (6CI), 1631CL, Adogen 444, Adogen 444-29, Aliquat 1529, Aliquat 6, Ammonyx CETAC 25, Ammonyx Cetac, Ammonyx Cetac 30, Arquad 16, Arquad 16-25, Arquad 16-25LO, Arquad 16-25W, Arquad 16-26, Arquad 16-29, Arquad 16-29W, Arquad 16-50, BP 40, Barquat CT 29, C 16TAC, CA 2350, CETAC, CM 29, CTAC, CTAC 1, CTAC 30KC, CTAC CT-429, CTACL, CTMA, Carsoquat CT 425, Carsoquat CT 429, Catinal CTC 70ET, Catiogen TMP, Catiogen TMR, Cation PB 300, Cation PB 40, Cationic 1631, Cetac 30, Cetrimonium chloride, Cetyltrimethylammomium chloride, Cetyltrimethylammonium chloride, D 1631, Dehyquart A, Dehyquart A-CA, Dehyquart A-CE, Dodigen 1383, FSM 28, Genamin CTAC, Genamin CTAC 50, Genamin CTAC 50ET, HDTMA-Cl, HTAC, Incroquat CTC 30, Intexan CTC 29, Intexsan CTC 29, Intexsan CTC 50, Lebon TM 16, Lebon TM 60, Morpan CHA, N,N,N-Trimethyl-1-hexadecanaminium chloride, N-Palmityl-N,N,N-trimethylammonium chloride, Nissan Cation PB 40, Nissan Cation PB 40R, PB 40, Palmityltrimethylammonium chloride, Pionin B 611, Protaquat CT 29, Quartamin 60W, Quartamin 60W30, Quatramine C 16/29, Saboquat, Surfroyal CTAC, Swanol CA 2350, Trimethylcetylammonium chloride, Trimethylhexadecylammonium chloride, Variquat E 228, Varisoft 300, n-Hexadecyltrimethylammonium chloride
IUPAC navn hexadecyl(trimethyl)azanium; chlorid
SMIL [Cl-].CCCCCCCCCCCCCCCC[N+](C)(C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Hexadecyltrimethylammonium chloride
Mængde 10 g
InChI formel InChI=1S/C19H42N.ClH/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20(2,3)4;/h5-19H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
Formel vægt 319.3006