Få mere at vide
Cetrimonium bromide, MedChemExpress
Artikelnummer. 16478706
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
16478706 100 mg
1 options
Artikelnummer. 16478706 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYB1260
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-11-2026
MedChemExpress Cetrimonium bromide (CTAB) is an amine based cationic quaternary surfactant, is one of the components of the topical antiseptic Cetrimide.
Cetrimonium bromide (CTAB) is an amine based cationic quaternary surfactant, is one of the components of the topical antiseptic Cetrimide.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cetrimonium bromide
CAS 57-09-0
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C19H42BrN
Mængde 100 mg
Synonym CTABCetyltrimethylammonium bromideHexadecyltrimethylammonium bromide
Opløselighedsinformation DMSO : 10 mg/mL (27.44 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 4.55 mg/mL (12.48 mM; Need ultrasonic)
SMIL CCCCCCCCCCCCCCCC[N+](C)(C)C.[Br-]
Molekylvægt (g/mol) 364.45
Formel vægt 364.45
Procent renhed 98.0%
Grad Research
Fysisk form Powder