Få mere at vide
Cetrimid, Mikromol™
Artikelnummer. 17924226
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
17924226 250 mg
1 options
Artikelnummer. 17924226 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0876.00
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-11-2026
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
Cetrimid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cetrimide
CAS 1119-97-7
Analyt- eller komponentnavne Cetrimide
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C17 H38 N . Br
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym N,N,N-Trimethyl-1-tetradecanaminium, bromide, Trimethyltetradecylammonium, bromide, Trimethyltetradecylammonium bromide, Cetrimide, MTAB, Microcide II, Morpan T, Myristyltrimethylammonium bromide, Myrtrimonium bromide, Mytab, N,N,N-Trimethyl-1-tetradecanaminium bromide, N-Tetradecyl-N,N,N-trimethylammonium bromide, Pentonium 4Br40, Quaternium 13, Querton 14Br40, TTAB, TTAB (surfactant), Tetradecyltrimethylammonium bromide, Tetradonium bromide, Trimethylmyristylammonium bromide, n-Tetradecyltrimethylammonium bromide
InChI formel InChI=1S/C17H38N.BrH/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(2,3)4;/h5-17H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
SMIL [Br-].CCCCCCCCCCCCCC[N+](C)(C)C
IUPAC navn trimethyl(tetradecyl)azanium; Bromid
Molekylvægt (g/mol) 336.39
Mængde 250 mg
Formel vægt 335,2188 g/mol