Få mere at vide
Cetrimid, LoGiCal
Artikelnummer. 30461516
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30461516 10 mg
1 options
Artikelnummer. 30461516 Leverandør LoGiCal Leverandørnr. LGCFOR0876.00
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-11-2026
LoGiCals certificerede referencematerialer som smarte, native løsninger og stabile isotop-mærkede løsninger, med ekspertdokumentation og support. Fra retsmedicinske til kliniske laboratorier – vælg LoGiCal for selvtillid, overholdelse og analytisk ekspertise.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cetrimide
CAS 1119-97-7
Analyt- eller komponentnavne Cetrimide
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C17 H38 N . Br
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym N,N,N-Trimethyl-1-tetradecanaminium, bromide, Trimethyltetradecylammonium, bromide, Trimethyltetradecylammonium bromide, Cetrimide, MTAB, Microcide II, Morpan T, Myristyltrimethylammonium bromide, Myrtrimonium bromide, Mytab, N,N,N-Trimethyl-1-tetradecanaminium bromide, N-Tetradecyl-N,N,N-trimethylammonium bromide, Pentonium 4Br40, Quaternium 13, Querton 14Br40, TTAB, TTAB (surfactant), Tetradecyltrimethylammonium bromide, Tetradonium bromide, Trimethylmyristylammonium bromide, n-Tetradecyltrimethylammonium bromide
InChI formel InChI=1S/C17H38N.BrH/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(2,3)4;/h5-17H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
Løsningstype Fedt
SMIL [Br-].CCCCCCCCCCCCCC[N+](C)(C)C
IUPAC navn trimethyl(tetradecyl)azanium; Bromid
Industry Type Klinisk testning
Molekylvægt (g/mol) 336.39
Mængde 10 mg
Formel vægt 335,2188 g/mol