Få mere at vide
Thermo Scientific™ Cetrimide Agar (EP,USP,JP,BP)
Artikelnummer. 11904122
Artikelnummer. 11904122
Brand: Thermo Scientific™ PO1168A
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Selektivt isolere og identificere Pseudomonas aeruginosa fra række prøver med dette klar-til-brug medium.
Selektivt isolere og identificere Pseudomonas aeruginosa fra række prøver med klar til brug Thermo Scientific™ Oxoid™ Cetrimide Agar (EP,USP,JP,BP). Mediet indeholder magnesiumchlorid og kaliumsulfat til forbedret pigmentproduktion og genvinding af Pseudomonas aeruginosa, mens det kraftigt undertrykker Klebsiella, Proteus og Providencia spp. Mediet er i overensstemmelse med European Pharmacopoeia for Microbial Limit Tests 1 .
Cetrimide Agar (EP,USP,JP,BP) er en modifikation af det originale medium beskrevet af Brown og Lowbury 2 til selektiv isolering og differentiering af Pseudomonas aeruginosa fra en række prøver.
  • Forbedret pigmentproduktion hjælper med at identificere
  • Selektiv: Pseudomonas aeruginos danner fluorescerende grønne kolonier, mens væksten af Klebsiella, Proteus og Providencia er stærkt undertrykt.
  • Er i overensstemmelse med European Pharmacopoeia for Microbial Limit Tests 1 .
  • Klar-til-brug bekvemmelighed af forberedte medier
Ikke alle produkter er tilgængelige til salg i alle områder. Spørg venligst.
Remel™ og Oxoid™ produkter er nu en del af Thermo Scientific mærke
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Halm, klar
Indhold og opbevaring 2 °C til 10 °C
Oversigt Cetrimide Agar (EP,USP,JP,BP)
Format 90 mm plade
Fremstillingsoprindelse Storbritannien
Produkttype Agar
Fyld vægt 18.5g – 20.5g
Emballagetype Indpakket i enkelt cellulosebaseret filmindpakning
Mængde 10/Pk.