Få mere at vide
Abnova™ CETN2 293T Cell Transient Overexpression Lysate (Denatured)
Artikelnummer. 16176214
Skift visning
Mængde:
100 μL
Pakningsstørrelse:
100µL
Artikelnummer. Mængde unitSize
16176214 100 μL 100µL
1 options
Artikelnummer. 16176214 Leverandør Abnova™ Leverandørnr. H00001069T01.100uL
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1945.00 DKK
    1866.56 DKK / 100µL
    Spare 78.44 DKK
    4% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 28-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Human overexpression lysate
Tekniske data
Cellelinje 293T
Til brug med (applikation) Western Blot
Oversigt CETN2 293T Cell Transient Overexpression Lysate(Denatured)
Genadgangsnr. NM_004344
Molekylvægt (g/mol) Theoretical M.W. 19.03kDa
Plasmid pCMV-CETN2 full-length
Kvalitetskontrol test Transient overexpression cell lysate was tested with anti-CETN2 antibody (Mfr. No. H00001069-B01) by Western Blot.
Mængde 100 μL
Opbevaringsbuffer 1X Sample Buffer (50 mM Tris-HCl, 2% SDS, 10% glycerol, 300 mM 2-mercaptoethanol, 0.01% Bromophenol blue)
Værtsarter Human
Indhold og opbevaring Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.