Få mere at vide
Cetirizine Polyethylene Glycol (PEG) Ester, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Cetirizine Polyethylene Glycol (PEG) Ester |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C23H29ClN2O4/c24-21-8-6-20(7-9-21)23(19-4-2-1-3-5-19)26-12-10-25(11-13-26)14-16-29-18-22(28)30-17-15-27/h1-9,23,27H,10-18H2 |
| Formel vægt | 432.1816 |