Få mere at vide
Cetirizine N-Oxide, Mikromol™
Beskrivelse
Cetirizine N-Oxide
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Cetirizine N-Oxide |
| CAS | 1076199-80-8 |
| Analyt- eller komponentnavne | Cetirizine N-Oxide |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C21 H25 Cl N2 O4 |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | Cetirizine N-Oxide, 2-[2-[4-[(4-Chlorophenyl)phenylmethyl]-1-oxido-1-piperazinyl]ethoxy]acetic acid |
| InChI formel | InChI=1S/C21H25ClN2O4/c22-19-8-6-18(7-9-19)21(17-4-2-1-3-5-17)23-10-12-24(27,13-11-23)14-15-28-16-20(25)26/h1-9,21H,10-16H2,(H,25,26) |
| SMIL | OC(=O)COCC[N+]1([O-])CCN(CC1)C(c2ccccc2)c3ccc(Cl)cc3 |
| IUPAC navn | 2-[2-[4-[(4-chlorophenyl)-phenylmethyl]-1-oxidopiperazin-1-ium-1-yl]ethoxy]acetic acid |
| Vis mere |