missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Cetirizine Ethyl Ester, TRC

Artikelnummer. 30362933
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
50 mg
500 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30362933 500 mg
30350809 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30362933 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC291145500MG

Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 246870-46-2
Molekylær formel C23 H29 Cl N2 O3
Molekylvægt (g/mol) 416.941
Synonym (RS)-2-[2-[4-[(4-Chlorophenyl)phenylmethyl]piperazin-1-yl]ethoxy]acetic acid ethyl ester, Ethyl Ester of Cetirizine
IUPAC navn ethyl 2-[2-[4-[(4-chlorophenyl)-phenylmethyl]piperazin-1-yl]ethoxy]acetate
SMIL CCOC(=O)COCCN1CCN(CC1)C(c2ccccc2)c3ccc(Cl)cc3

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Ethyl Ester of Cetirizine
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 500 mg
InChI formel InChI=1S/C23H29ClN2O3/c1-2-29-22(27)18-28-17-16-25-12-14-26(15-13-25)23(19-6-4-3-5-7-19)20-8-10-21(24)11-9-20/h3-11,23H,2,12-18H2,1H3
Formel vægt 416.187
Procent renhed >95%
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.