Få mere at vide
Cetirizine dihydrochloride, MedChemExpress
Artikelnummer. 16457246
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
100 mg
200 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16457246 100 mg
16421836 500 mg
16411246 200 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 16457246 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY17042A
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 08-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
MedChemExpress Cetirizine dihydrochloride, a second-generation antihistamine and the carboxylated metabolite of hydroxyzine, is a specific, orally active and long-acting histamine H1-receptor antagonist. Cetirizine dihydrochloride marks antiallergic properties and inhibits eosinophil chemotaxis during the allergic response.
Cetirizine dihydrochloride, a second-generation antihistamine and the carboxylated metabolite of hydroxyzine, is a specific, orally active and long-acting histamine H1-receptor antagonist. Cetirizine dihydrochloride marks antiallergic properties and inhibits eosinophil chemotaxis during the allergic response.
Spécification
Kemisk navn eller materiale Cetirizine dihydrochloride
Fysisk form Solid
CAS 83881-52-1
Farve White
Mængde 100 mg
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C21H27Cl3N2O3
Til brug med (applikation) COVID-19-immunoregulation
Synonym P071
Opløselighedsinformation DMSO : 100 mg/mL (216.54 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 100 mg/mL (216.54 mM; Need ultrasonic)
SMIL O=C(O)COCCN1CCN(C(C2=CC=C(Cl)C=C2)C3=CC=CC=C3)CC1.Cl.Cl
Molekylvægt (g/mol) 461.81
Formel vægt 461.81
Procent renhed 99.17%
Grad Research
Afficher plus Afficher moins
Research purposes only
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.