Få mere at vide
Cetirizin Dihydrochlorid, LoGiCal
Artikelnummer. 30461434
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30461434 10 mg
1 options
Artikelnummer. 30461434 Leverandør LoGiCal Leverandørnr. LGCFOR0380.00
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
LoGiCals certificerede referencematerialer som smarte, native løsninger og stabile isotop-mærkede løsninger, med ekspertdokumentation og support. Fra retsmedicinske til kliniske laboratorier – vælg LoGiCal for selvtillid, overholdelse og analytisk ekspertise.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cetirizine Dihydrochloride
CAS 83881-52-1
Analyt- eller komponentnavne Cetirizine Dihydrochloride
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C21 H25 Cl N2 O3 . 2 Cl H
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Cetirizine Dihydrochloride, Acetic acid, [2-[4-[(4-chlorophenyl)phenylmethyl]-1-piperazinyl]ethoxy]-, dihydrochloride (9CI), Alercet, Alerid, Alerlisin, Cesta, Cetirizine hydrochloride, Cetrine, Cetrizet, Cistamine, Formistin, Histazine, Nosemin, P 071, Reactine, Riztec, Ryzen, Sancotec, Selitex, Triz, UCB-P 071, Virlix, Zeran, Zirtec, Zirtek, Zirtin, Zyrlex, Zyrtec, Zyrzine, Cetiriz, Cetirizine dihydrochloride, Cetrak, Epirizine, Histazine-1, Tomazine
InChI formel InChI=1S/C21H25ClN2O3.2ClH/c22-19-8-6-18(7-9-19)21(17-4-2-1-3-5-17)24-12-10-23(11-13-24)14-15-27-16-20(25)26;;/h1-9,21H,10-16H2,(H,25,26);2*1H
Løsningstype Fedt
SMIL Cl.Cl.OC(=O)COCCN1CCN(CC1)C(c2ccccc2)c3ccc(Cl)cc3
IUPAC navn 2-[2-[4-[(4-chlorophenyl)-phenylmethyl]piperazin-1-yl]ætoxy]eddikesyre; dihydrochlorid
Industry Type Klinisk testning
Molekylvægt (g/mol) 461.81
Mængde 10 mg
Formel vægt 460,1087 g/mol