missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Cetirizine Dihydrochlorid 1,0 mg/ml i vand (som fri base), LoGiCal
Beskrivelse
Cetirizin Dihydrochlorid 1,0 mg/ml i vand (som fri base)
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Cetirizine Dihydrochloride |
| CAS | 83881-52-1 |
| Analyt- eller komponentnavne | Cetirizine Dihydrochloride |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Molekylær formel | C21 H25 Cl N2 O3 . 2 Cl H |
| Certificeringer/compliance | ISO 17034 |
| Synonym | Cetirizine Dihydrochloride, Acetic acid, [2-[4-[(4-chlorophenyl)phenylmethyl]-1-piperazinyl]ethoxy]-, dihydrochloride (9 CI), Alercet, Alerid, Alerlisin, Cesta, Cetirizine hydrochloride, Cetrine, Cetrizet, Cistamine, Formistin, Histazine, Nosemin, P 071, Reactine, Riztec, Ryzen, Sancotec, Selitex, Triz, UCB-P 071, Virlix, Zeran, Zirtec, Zirtek, Zirtin, Zyrlex, Zyrtec, Zyrzine, Cetiriz, Cetirizine dihydrochloride, Cetrak, Epirizine, Histazine-1, Tomazine |
| InChI formel | InChI=1 S/C21H25ClN2O3.2 ClH/c22-19-8-6-18(7-9-19)21(17-4-2-1-3-5-17)24-12-10-23(11-13-24)14-15-27-16-20(25)26;;/h1-9,21 H,10-16H2,(H,25,26);2*1 H |
| SMIL | Cl.Cl.OC(=O)COCCN1CCN(CC1)C(c2ccccc2)c3ccc(Cl)cc3 |
| IUPAC navn | 2-[2-[4-[(4-chlorophenyl)-phenylmethyl]piperazin-1-yl]ætoxy]eddikesyre; dihydrochlorid |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?