missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Cetirizine-d8 Dihydrochloride, TRC

Artikelnummer. 30357716
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30357716 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 30357716 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC2811021MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Cetirizine-d8 Dihydrochloride
CAS 2070015-04-0
Renhedsgrad noter HPLC
Molekylær formel C21H19D8Cl3N2O3
Mængde 1 mg
Synonym 2-[4-[(4-Chlorophenyl)-phenylmethyl]-1-piperazinyl-d8]ethoxy]acetic Acid
InChI formel InChI=1S/C21H25ClN2O3.2ClH/c22-19-8-6-18(7-9-19)21(17-4-2-1-3-5-17)24-12-10-23(11-13-24)14-15-27-16-20(25)26;;/h1-9,21H,10-16H2,(H,25,26);2*1H/i10D2,11D2,12D2,13D2;;
SMIL ClC1=CC=C(C(C2=CC=CC=C2)N3C([2H])([2H])C([2H])([2H])N(CCOCC(O)=O)C([2H])([2H])C3([2H])[2H])C=C1.[2HCl]
IUPAC navn 2-[2-[4-[(4-chlorophenyl)-phenylmethyl]-2,2,3,3,5,5,6,6-octadeuteriopiperazin-1-yl]ethoxy]acetic acid;dihydrochloride
Molekylvægt (g/mol) 469.86
Procent renhed >95
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.