missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Cetirizine-d8 Dihydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Cetirizine-d8 Dihydrochloride |
| CAS | 2070015-04-0 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Molekylær formel | C21H19D8Cl3N2O3 |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | 2-[4-[(4-Chlorophenyl)-phenylmethyl]-1-piperazinyl-d8]ethoxy]acetic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C21H25ClN2O3.2ClH/c22-19-8-6-18(7-9-19)21(17-4-2-1-3-5-17)24-12-10-23(11-13-24)14-15-27-16-20(25)26;;/h1-9,21H,10-16H2,(H,25,26);2*1H/i10D2,11D2,12D2,13D2;; |
| SMIL | ClC1=CC=C(C(C2=CC=CC=C2)N3C([2H])([2H])C([2H])([2H])N(CCOCC(O)=O)C([2H])([2H])C3([2H])[2H])C=C1.[2HCl] |
| IUPAC navn | 2-[2-[4-[(4-chlorophenyl)-phenylmethyl]-2,2,3,3,5,5,6,6-octadeuteriopiperazin-1-yl]ethoxy]acetic acid;dihydrochloride |
| Molekylvægt (g/mol) | 469.86 |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?