missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Cetirizine Amide Dihydrochloride, TRC

Artikelnummer. 30350808
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
2 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30350808 2 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30350808 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC2910902MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Cetirizine Amide Dihydrochloride
CAS 200707-85-3
Molekylær formel C21 H26 Cl N3 O2 . 2 Cl H
Mængde 2 mg
InChI formel InChI=1S/C21H26ClN3O2.2ClH/c22-19-8-6-18(7-9-19)21(17-4-2-1-3-5-17)25-12-10-24(11-13-25)14-15-27-16-20(23)26;;/h1-9,21H,10-16H2,(H2,23,26);2*1H
SMIL Cl.Cl.NC(=O)COCCN1CCN(CC1)C(c2ccccc2)c3ccc(Cl)cc3
IUPAC navn 2-[2-[4-[(4-chlorophenyl)-phenylmethyl]piperazin-1-yl]ethoxy]acetamide;dihydrochloride
Molekylvægt (g/mol) 460.82
Formel vægt 459.1247
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.