Få mere at vide
Cetirizine.2HCl, 1 mg/ml i acetonitril/vand: 1/1 (som fri base), Lipomed
Artikelnummer. 30458588
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30458588 1 ml
1 options
Artikelnummer. 30458588 Leverandør Lipomed Leverandørnr. LPMCET1871HC1LAH
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
Lipomed Leverer certificerede referencematerialer, du kan stole på som rene, native løsninger og stabile isotopmærkede løsninger, med præcis dokumentation og ekspertbistand. Fra retsmedicinske til kliniske laboratorier – vælg Lipomed efter selvtillid, overholdelse og analytisk ekspertise.
Cetirizine.2HCl, 1 mg/ml i acetonitril/vand: 1/1 (som fri base)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cetirizine Dihydrochloride
CAS 83881-52-1
Analyt- eller komponentnavne Cetirizine Dihydrochloride
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C21 H25 Cl N2 O3 . 2 Cl H
Koncentration 1 mg/mL
Synonym Cetirizine Dihydrochloride, Acetic acid, [2-[4-[(4-chlorophenyl)phenylmethyl]-1-piperazinyl]ethoxy]-, dihydrochloride (9 CI), Alercet, Alerid, Alerlisin, Cesta, Cetirizine hydrochloride, Cetrine, Cetrizet, Cistamine, Formistin, Histazine, Nosemin, P 071, Reactine, Riztec, Ryzen, Sancotec, Selitex, Triz, UCB-P 071, Virlix, Zeran, Zirtec, Zirtek, Zirtin, Zyrlex, Zyrtec, Zyrzine, Cetiriz, Cetirizine dihydrochloride, Cetrak, Epirizine, Histazine-1, Tomazine
InChI formel InChI=1 S/C16H21NO2.ClH/c1-12(2)17-10-14(18)11-19-16-9-5-7-13-6-3-4-8-15(13)16;/h3-9,12,14,17-18 H,10-11H2,1-2H3;1 H
SMIL Cl.Cl.OC(=O)COCCN1CCN(CC1)C(c2ccccc2)c3ccc(Cl)cc3
IUPAC navn 2-[2-[4-[(4-chlorophenyl)-phenylmethyl]piperazin-1-yl]ætoxy]eddikesyre; dihydrochlorid
Opløsningsmiddel eller Matrix Acetonitril/Vand
Industry Type Farmaceutisk
Molekylvægt (g/mol) 461.81
Mængde 1 ml
Formel vægt 460,1087 g/mol