Få mere at vide
Cetirizine 2-Chloro Impurity Dihydrochloride, TRC
Artikelnummer. 30357768
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
30357768 100 mg
1 options
Artikelnummer. 30357768 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC364840100MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (RS)-2-[2-[4-[(2-Chlorophenyl)phenylmethyl]piperazin-1-yl]ethoxy]acetic Acid Dihydrochloride
CAS 2702511-37-1
Renhedsgrad noter HPLC
Molekylær formel C21 H25 Cl N2 O3 . 2 Cl H
Mængde 100 mg
Synonym (RS)-2-[2-[4-[(2-Chlorophenyl)phenylmethyl]piperazin-1-yl]ethoxy]acetic Acid Dihydrochloride, Cetirizine Dihydrochloride Imp. C (EP) as Dihydrochloride
InChI formel InChI=1S/C21H25ClN2O3.2ClH/c22-19-9-5-4-8-18(19)21(17-6-2-1-3-7-17)24-12-10-23(11-13-24)14-15-27-16-20(25)26;;/h1-9,21H,10-16H2,(H,25,26);2*1H
SMIL Cl.Cl.OC(=O)COCCN1CCN(CC1)C(c2ccccc2)c3ccccc3Cl
IUPAC navn 2-[2-[4-[(2-chlorophenyl)-phenylmethyl]piperazin-1-yl]ethoxy]acetic acid;dihydrochloride
Molekylvægt (g/mol) 461.81
Formel vægt 460.1087
Procent renhed >95