Få mere at vide
Cetan nummer Standard ASTM D 613 (nominel værdi: 52,6 ), Paragon Scientific™
Mængde:
1 L
Pakningsstørrelse:
1 L
Beskrivelse
- Certificeret referencemateriale for Cetannummer
- Fremstillet iht ASTM / EN eller IP-testmetoder
- Certificeret via Round Robin
- Leveres med MSDS.
- Sikkerhedsindpakning, der er åbenbar.
- 12 måneders holdbarhed.
- Fremstillet i Storbritannien
Tekniske data
Tekniske data
| FN nummer | UN 1202 |
| Mængde | 1 L |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- 1LT CRM-CNGO Fuels Testing Certified Reference Material, Cetane Number, Diesel
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 4
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
- Aspirationstoksicitet Kategori 1
- Carcinogenicitet Kategori 2
- Brandfarlig væske Kategori 3
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
- H226-Brandfarlig væske og damp.
- H304-Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
- H312-Farlig ved hudkontakt.
- H315-Forårsager hudirritation.
- H332-Farlig ved indånding.
- H351-Mistænkt for at fremkalde kræft.
- H373-Kan forårsage organskader.
- H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P273-Undgå udledning til miljøet.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/
- P331-Fremkald IKKE opkastning.
- P370+P378-Ved brand: Anvend til brandslukning.
- P391-Udslip opsamles.
- P403+P235-Opbevares på et godt ventileret sted. Opbevares køligt.
- MIXTURE LIST-Indeholder: Gasoil : fuels, diesel
Angivne nominelle værdier. Certificerede værdier vil variere fra batch til batch.