Få mere at vide
Cæsium wolframoxid, 99,9% (metalbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-4824668
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
Artikelnummer. 11353598
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 039206.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 13587-19-4 | Cs2O4W
Cæsium wolframoxid bruges til at fremstille gennemsigtig isoleringsbelægning, der har den bedste infrarøde gennemsigtige barrierefunktion.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13587-19-4
Molekylær formel Cs2O4W
MDL nummer MFCD00049438
Synonym Cesium tungstate
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cesium tungsten oxide
Farve Hvid
Fysisk form Pulver
Mængde 5 g
Analyseprocentområde 99.9% (Metals basis)
Opløselighedsinformation It is soluble in water.
Formel vægt 513.66
Lugt Odorless
Følsomhed Hygroscopic