Få mere at vide
Cæsium wolframoxid, 99,9% (metalbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11363598
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11363598 25 g 25g
11353598 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11363598 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 039206.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 13587-19-4 | Cs2O4W
Cæsium wolframoxid bruges til at fremstille gennemsigtig isoleringsbelægning, der har den bedste infrarøde gennemsigtige barrierefunktion.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13587-19-4
Molekylær formel Cs2O4W
MDL nummer MFCD00049438
Synonym Cesium tungstate
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cesium tungsten oxide
Farve Hvid
Fysisk form Pulver
Mængde 25 g
Analyseprocentområde 99.9% (Metals basis)
Opløselighedsinformation It is soluble in water.
Formel vægt 513.66
Lugt Odorless
Følsomhed Hygroscopic