Få mere at vide
Cæsium wolframoxid, 99,9% (metalbasis), Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
Cæsium wolframoxid bruges til at fremstille gennemsigtig isoleringsbelægning, der har den bedste infrarøde gennemsigtige barrierefunktion.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Cesium tungsten oxide |
| Farve | Hvid |
| Fysisk form | Pulver |
| Mængde | 5 g |
| Analyseprocentområde | 99.9% (Metals basis) |
| Opløselighedsinformation | It is soluble in water. |
| Formel vægt | 513.66 |
| Lugt | Odorless |
| Følsomhed | Hygroscopic |