Få mere at vide
Cesium Trifluoroacetate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Cesium Trifluoroacetate |
| Mængde | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C2HF3O2.Cs/c3-2(4,5)1(6)7;/h(H,6,7);/q;+1/p-1 |
| Formel vægt | 245.8905 |