Få mere at vide
Cæsiumtrifluoracetat, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
Det bruges i syrekatalyserede reaktioner, især dem, hvor en ester spaltes i peptidsyntese. Anvendes som ionparringsmiddel i væskekromatografi.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Cesium trifluoroacetate |
| Smeltepunkt | 115°C |
| Fysisk form | Krystallinsk |
| Mængde | 50 g |
| Opløselighedsinformation | Soluble in water (2 M,clear,colorless) at 20°C. Soluble in organic solvents. |
| Formel vægt | 245.92 |
Sikkerhed og håndtering
- Cesium trifluoroacetate
- Advarsel
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H315-Forårsager hudirritation.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
- P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
- P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
- MIXTURE LIST-Contain: Cesium trifluoroacetate