Få mere at vide
Cæsiumtrifluoracetat, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11455450
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11455450 10 g 10g
11465450 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11455450 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 044633.09
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 21907-50-6 | C2CsF3O2 | 245.92 g/mol
Det bruges i syrekatalyserede reaktioner, især dem, hvor en ester spaltes i peptidsyntese. Anvendes som ionparringsmiddel i væskekromatografi.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 21907-50-6
Molekylær formel C2CsF3O2
Molekylvægt (g/mol) 245.92
MDL nummer MFCD00051304
InChI nøgle RJYSYRSELCQCSO-UHFFFAOYSA-M
Synonym cesium trifluoroacetate, caesio 2,2,2-trifluoroacetate, trifluoroacetic acid cesium salt, cesium trifluoroacetate solution, cstfa, caesium trifluoroacetate, cesium 2,2,2-trifluoroacetate, caesium 1+ trifluoroacetate, cesium 2,2,2-tris fluoranyl ethanoate, caesium 1+ ion trifluoroacetate
PubChem CID 23689558
IUPAC navn cæsium;2,2,2-trifluoracetat
SMIL [Cs+].[O-]C(=O)C(F)(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cesium trifluoroacetate
Smeltepunkt 115°C
Fysisk form Krystallinsk
Mængde 10 g
Opløselighedsinformation Soluble in water (2 M,clear,colorless) at 20°C. Soluble in organic solvents.
Formel vægt 245.92
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Cesium trifluoroacetate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Cesium trifluoroacetate