Få mere at vide
Cæsiumsulfat, Puratronic™, 99,997% (metalbasis)
Artikelnummer. 11386128
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11386128 10 g 10g
11376128 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 11386128 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. 011112.09
 Begrænset vare
På lager
Add to basket
CAS: 10294-54-9 | Cs2O4S | 361,87 g/mol
Cæsiumsulfat bruges til at fremstille tætte vandige opløsninger til brug ved isopycnisk centrifugering. Det bruges også til krystaldyrkningsformål.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 10294-54-9
Molekylær formel Cs2O4S
Molekylvægt (g/mol) 361.87
MDL nummer MFCD00010959
InChI nøgle FLJPGEWQYJVDPF-UHFFFAOYSA-L
Synonym cesium sulfate, dicesium sulfate, sulfuric acid, dicesium salt, caesium sulphate, caesium sulfate, unii-8d6r91cs62, dicaesium 1+ ion sulfate, cesiumsulfate, dicaesium 1+ sulfate
PubChem CID 25137
IUPAC navn dicesium;sulfat
SMIL [Cs+].[Cs+].[O-]S([O-])(=O)=O
Specifications
Kemisk navn eller materiale Cesium sulfate
Smeltepunkt 1.010 °C
Farve Hvid
Fysisk form Pulver
Mængde 10 g
Lugt Lugtfri
Følsomhed Hygroskopisk
Assay Procent Noter (metalbasis)
Tæthed 4.243 g/mL
Lineær formel Cs2SO4
Merck Index 14,2016
Opløselighedsinformation Opløselig i vand (1820g/L).
Formel vægt 361.87
Procent renhed 99.997%
Grad Puratronic