Få mere at vide
Cæsiumsulfat, 99%
Beskrivelse
Cæsiumsulfat bruges til at fremstille tætte vandige opløsninger til brug ved isopycnisk centrifugering. Det bruges som metaloxidkatalysatorforstærker til heterogene processer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Cæsiumsulfat bruges til at fremstille tætte vandige opløsninger til brug ved isopycnisk centrifugering. Det bruges som metaloxidkatalysatorforstærker til heterogene processer.
Opløselighed
Opløseligt i vand. (1820 g/L) ved 20 °
C
Bemærkninger
Hygroskopisk. Beskyt mod fugt og vand. Opbevares under tør inert gas. Uforeneligt med vand, reduktionsmidler og oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Cesium sulfate |
| Smeltepunkt | 1.010 °C |
| Mængde | 500 g |
| Lugt | Lugtfri |
| Følsomhed | Hygroskopisk |
| Tæthed | 4.24 |
| Merck Index | 14,2016 |
| Opløselighedsinformation | Opløseligt i vand. (1820g/L) ved 20 °C |
| Formel vægt | 361.87 |
| Procent renhed | 99% |