Få mere at vide
Cæsiumsulfat, 99%
Artikelnummer. 11402788
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11402788 25 g 25g
11412788 100 g 100g
11422788 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11402788 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A16767.14
 Begrænset vare
På lager
CAS: 10294-54-9 | Cs2O4S | 361,87 g/mol
Cæsiumsulfat bruges til at fremstille tætte vandige opløsninger til brug ved isopycnisk centrifugering. Det bruges som metaloxidkatalysatorforstærker til heterogene processer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Cæsiumsulfat bruges til at fremstille tætte vandige opløsninger til brug ved isopycnisk centrifugering. Det bruges som metaloxidkatalysatorforstærker til heterogene processer.
Opløselighed
Opløseligt i vand. (1820 g/L) ved 20 °
C
Bemærkninger
Hygroskopisk. Beskyt mod fugt og vand. Opbevares under tør inert gas. Uforeneligt med vand, reduktionsmidler og oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10294-54-9
Molekylær formel Cs2O4S
Molekylvægt (g/mol) 361.87
MDL nummer MFCD00010959
InChI nøgle FLJPGEWQYJVDPF-UHFFFAOYSA-L
Synonym cesium sulfate, dicesium sulfate, sulfuric acid, dicesium salt, caesium sulphate, caesium sulfate, unii-8d6r91cs62, dicaesium 1+ ion sulfate, cesiumsulfate, dicaesium 1+ sulfate
PubChem CID 25137
IUPAC navn dicesium;sulfat
SMIL [Cs+].[Cs+].[O-]S([O-])(=O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cesium sulfate
Smeltepunkt 1.010 °C
Mængde 25 g
Lugt Lugtfri
Følsomhed Hygroskopisk
Tæthed 4.24
Merck Index 14,2016
Opløselighedsinformation Opløseligt i vand. (1820g/L) ved 20 °C
Formel vægt 361.87
Procent renhed 99%
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Cesium sulfate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H361f-Mistænkes for at skade forplantningsevnen.
  • H373-Kan forårsage organskader.
Sikkerhedssætning
  • P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Cesium sulfate