Tekniske data
| Kogepunkt | 1900,0 °C |
| Kemisk navn eller materiale | Cesium sulfate |
| Smeltepunkt | 1005,0 °C |
| Navn note | 99+% |
| Farve | Hvid |
| Fysisk form | Fint krystallinsk pulver |
| Mængde | 250 g |
| Emballage | Glasflaske |
| Analyseprocentområde | 99% min |
| Tæthed | 4.24 |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Cesium sulfate
- Advarsel
- Akut toksicitet Kategori 4
- Reproduktionstoksicitet Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H361f-Mistænkes for at skade forplantningsevnen.
- H373-Kan forårsage organskader.
- P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
- P264-Vask grundigt efter brug.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
- MIXTURE LIST-Contain: Cesium sulfate