Få mere at vide
Cæsiumsulfat, 99+%, rent
Artikelnummer. 10722495 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
10 g
25 g
100 g
250 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
10g
250g
25g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10722495 10 g Glasflaske 10g
10703031 25 g Glasflaske 25g
10401071 100 g Glasflaske 100g
10781614 250 g Glasflaske 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10722495 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 218700100
 Begrænset vare
På lager
CAS: 10294-54-9 | Cs2O4S | 361,87 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10294-54-9
Molekylær formel Cs2O4S
Molekylvægt (g/mol) 361.87
MDL nummer MFCD00010959
InChI nøgle FLJPGEWQYJVDPF-UHFFFAOYSA-L
Synonym cesium sulfate, dicesium sulfate, sulfuric acid, dicesium salt, caesium sulphate, caesium sulfate, unii-8d6r91cs62, dicaesium 1+ ion sulfate, cesiumsulfate, dicaesium 1+ sulfate
PubChem CID 25137
SMIL [Cs+].[Cs+].[O-]S([O-])(=O)=O
Tekniske data
Kogepunkt 1900,0 °C
Kemisk navn eller materiale Cesium sulfate
Smeltepunkt 1005,0 °C
Navn note 99+%
Farve Hvid
Fysisk form Fint krystallinsk pulver
Mængde 10 g
Emballage Glasflaske
Analyseprocentområde 99% min
Tæthed 4.24
Lineær formel Cs2SO4
Merck Index 15,2015
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 1820 g/L (25 °C). Andre opløseligheder: praktisk talt uopløselige i alkohol, aceton, pyridin
IUPAC navn dicesium;sulfat
Formel vægt 361.86
Procent renhed ≥99%
Grad Ren