Få mere at vide
Cesium sulfate, 99+%, pure
Artikelnummer. 10703031 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
10 g
25 g
100 g
250 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
10g
250g
25g
Artikelnummer. 10703031
Brand: Thermo Scientific Acros 218700250
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 10294-54-9 | Cs2O4S | 361.87 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10294-54-9
Molekylær formel Cs2O4S
Molekylvægt (g/mol) 361.87
MDL nummer MFCD00010959
InChI nøgle FLJPGEWQYJVDPF-UHFFFAOYSA-L
Synonym cesium sulfate, dicesium sulfate, sulfuric acid, dicesium salt, caesium sulphate, caesium sulfate, unii-8d6r91cs62, dicaesium 1+ ion sulfate, cesiumsulfate, dicaesium 1+ sulfate
PubChem CID 25137
SMIL [Cs+].[Cs+].[O-]S([O-])(=O)=O
Tekniske data
Kogepunkt 1900.0°C
Kemisk navn eller materiale Cesium sulfate
Smeltepunkt 1005.0°C
Navn note 99+%
Farve Hvid
Fysisk form Fint krystallinsk pulver
Mængde 25 g
Analyseprocentområde 99% min
Lineær formel Cs2SO4
Merck Index 15,2015
Opløselighedsinformation Solubility in water: 1820g/L (25°C). Other solubilities: practically insoluble in alcohol, aceton, pyridine
IUPAC navn dicæsium(1+)sulfat
Formel vægt 361.86
Procent renhed ≥99%
Grad Ren
Emballage Glasflaske
Tæthed 4.24