Få mere at vide
Cesium sulfate, 99.95% (metals basis)
Artikelnummer. p-4407372
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
Artikelnummer. 11396717
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 010027.14
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 10294-54-9 | Cs2O4S | 361.87 g/mol
Cæsiumsulfat bruges til at fremstille tætte vandige opløsninger, som finder anvendelse i isopycnisk centrifugering især til DNA-oprensning og genvinding. Det fungerer som en katalysator for svovldioxidoxidation med vanadium eller vanadiumpentoxid. Yderligere fungerer det som en metaloxidkatalysatorforstærker til heterogene processer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10294-54-9
Molekylær formel Cs2O4S
Molekylvægt (g/mol) 361.87
MDL nummer MFCD00010959
InChI nøgle FLJPGEWQYJVDPF-UHFFFAOYSA-L
Synonym cesium sulfate, dicesium sulfate, sulfuric acid, dicesium salt, caesium sulphate, caesium sulfate, unii-8d6r91cs62, dicaesium 1+ ion sulfate, cesiumsulfate, dicaesium 1+ sulfate
PubChem CID 25137
SMIL [Cs+].[Cs+].[O-]S([O-])(=O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cesium sulfate
Smeltepunkt 1010°C
Farve Hvid
Fysisk form Pulver
Mængde 25 g
Analyseprocentområde 99.9% (Metal basis)
Opløselighedsinformation Very soluble in water. Slightly soluble in alcohol,acetone,pyridine.
IUPAC navn dicæsium(1+)sulfat
Formel vægt 361.87
Følsomhed Hygroscopic
Udseende White powder
Tæthed 4.24 g/cm3 at 20°C