Få mere at vide
Cæsiumsulfat, 99,95% (metalbasis)
Artikelnummer. 11396717
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11396717 25 g 25g
11306727 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11396717 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 010027.14
 Begrænset vare
På lager
CAS: 10294-54-9 | Cs2O4S | 361,87 g/mol
Cæsiumsulfat bruges til at fremstille tætte vandige opløsninger, som finder anvendelse i isopycnisk centrifugering især til DNA-oprensning og genvinding. Det fungerer som en katalysator for svovldioxidoxidation med vanadium eller vanadiumpentoxid. Yderligere fungerer det som en metaloxidkatalysatorforstærker til heterogene processer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10294-54-9
Molekylær formel Cs2O4S
Molekylvægt (g/mol) 361.87
MDL nummer MFCD00010959
InChI nøgle FLJPGEWQYJVDPF-UHFFFAOYSA-L
Synonym cesium sulfate, dicesium sulfate, sulfuric acid, dicesium salt, caesium sulphate, caesium sulfate, unii-8d6r91cs62, dicaesium 1+ ion sulfate, cesiumsulfate, dicaesium 1+ sulfate
PubChem CID 25137
SMIL [Cs+].[Cs+].[O-]S([O-])(=O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cesium sulfate
Smeltepunkt 1010 °C
Farve Hvid
Fysisk form Pulver
Mængde 25 g
Følsomhed Hygroskopisk
Udseende Hvidt pulver
Analyseprocentområde 99,9% (metalbasis)
Tæthed 4,24 g/cm3 ved 20 °C
Opløselighedsinformation Meget opløseligt i vand. Let opløselig i alkohol, acetone, pyridin.
IUPAC navn dicæsium(1+)sulfat
Formel vægt 361.87