Få mere at vide
Cæsiumsulfat, 99,95% (metalbasis)
Beskrivelse
Cæsiumsulfat bruges til at fremstille tætte vandige opløsninger, som finder anvendelse i isopycnisk centrifugering især til DNA-oprensning og genvinding. Det fungerer som en katalysator for svovldioxidoxidation med vanadium eller vanadiumpentoxid. Yderligere fungerer det som en metaloxidkatalysatorforstærker til heterogene processer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Cesium sulfate |
| Smeltepunkt | 1010 °C |
| Farve | Hvid |
| Fysisk form | Pulver |
| Mængde | 100 g |
| Følsomhed | Hygroskopisk |
| Udseende | Hvidt pulver |
| Analyseprocentområde | 99,9% (metalbasis) |
| Tæthed | 4.243 |
| Opløselighedsinformation | Meget opløseligt i vand. Let opløselig i alkohol, acetone, pyridin. |
| Vis mere |